Anti-KLH Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 12B4.G3.A8]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK200-301-466EA 504 EUR InStock
ROCK200-301-466
Anti-KLH Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 12B4.G3.A8]
Anticorps
Anti-KLH can be used as a control in various assays or in ELISA assays to detect KLH or KLH conjugates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000
Type: Tag
Antigen: KLH
Clonality: Monoclonal
Clone: 12B4.G3.A8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Klh,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité