Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASZ1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK600-401-B62EA 783 EUR InStock
ROCK600-401-B62
Anti-CASZ1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antibody has been tested for use in ELISA and western blotting. This antiserum detects endogenous Casz1 Proteins, both the hCasz5 and hCasz11 isoforms. Expect a band approximately 125 kDa for hCasz5 and 190 kDa for hCaz11.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:45000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000;

Type: Primary
Antigen: CASZ1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Drosophila, Chimpanzee, Macaque

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité