Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG F(c) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D8.H7.D4]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK209-301-003EA 382 EUR InStock
ROCK209-301-003
Anti-IgG F(c) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D8.H7.D4]
Anticorps
Human IgG F(c) antibody is suitable for immunoelectrophoresis, western-blot, competitive western-blot, ELISA and competitive ELISA assays. Specific conditions for reactivity and signal detection should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: ELISA: 1-:1000-1:10000; Western Blot: 1:1000 - 1:2000; Other Dilution: User Optimized

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Monoclonal
Clone: 3D8.H7.D4
Conjugation: Unconjugated
Epitope: F(c)
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité