Anti-ALPI Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-6135S 200-6135-0100
ROCK200-6135SEA 226 EUR InStock
ROCK200-6135S ROCK200-6135-0100
Anti-ALPI Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
ALKALINE PHOSPHATASE antibody has been assayed against 1.0 ug of Alkaline Phosphatase [Calf Intestine] in a standard ELISA using Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Sheep IgG [H&L] (Goat) and ABTS (2,2’-azino-bis-[3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid])
Recommended Dilutions: ELISA: 1:4000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Other Dilution: User Optimized
Type: Primary
Antigen: ALPI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité