Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TERF2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 4A794.15]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK200-301-I34EA 929 EUR InStock
ROCK200-301-I34
Anti-TERF2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 4A794.15]
Anticorps
Anti-TRF2 Antibody is suitable for use in ChIP, ELISA, Flow (Intracellular) Cytometry, IF/ICC, IHC (frozen), IP, and WB. Expect a band approximately 55.6 kDa on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: ELISA: 2 µg/ml; ChIP: User Optimized; Immunofluorescence: User Optimized; Western Blot: 2-4 µg/ml; Immunochemistry: 5 µg/ml; Immunoprecipitation: 2 µg/10^6 cells

Type: Primary
Antigen: TERF2
Clonality: Monoclonal
Clone: 4A794.15
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité