Anti-Zrp Mouse Monoclonal Antibody [clone: MN-7F2]
Fournisseur: Cayman Chemical
100018-100 100018-500
CAYM100018-100EA 492 EUR InStock
CAYM100018-100 CAYM100018-500
Anti-Zrp Mouse Monoclonal Antibody [clone: MN-7F2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Zrp
Clonality: Monoclonal
Clone: MN-7F2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Atlantic Salmon, Rainbow Trout
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité