Anti-CD45 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BRA-55]
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM10004597-1EA 528 EUR InStock
CAYM10004597-1
Anti-CD45 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BRA-55]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD45
Clonality: Monoclonal
Clone: BRA-55
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité