Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: ND-3C3]
Fournisseur: Cayman Chemical
10007048-100 10007048-500
CAYM10007048-100EA 640 EUR InStock
CAYM10007048-100 CAYM10007048-500
Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: ND-3C3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Vtg
Clonality: Monoclonal
Clone: ND-3C3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: american kestrel, barn swallow, common tern, domestic Chicken, japanese quail, Zebra finch
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité