Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody [clone: JC63.1]
Fournisseur: Cayman Chemical
10009893-100 10009893-500
CAYM10009893-100EA 540 EUR InStock
CAYM10009893-100 CAYM10009893-500
Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody [clone: JC63.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD36
Clonality: Monoclonal
Clone: JC63.1
Conjugation: unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgA
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité