Anti-Bim Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
10011385-100 10011385-25
CAYM10011385-100EA 471 EUR InStock
CAYM10011385-100 CAYM10011385-25
Anti-Bim Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Bim
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: Internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité