Anti-CD74 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PIN1]
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM10011432-100EA 673 EUR InStock
CAYM10011432-100 CAYM10011432-25
Anti-CD74 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PIN1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD74
Clonality: Monoclonal
Clone: PIN1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité