Anti-Hsf2 Rat Monoclonal Antibody [clone: 3E2]
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM10011434-100EA 620 EUR InStock
CAYM10011434-100 CAYM10011434-25
Anti-Hsf2 Rat Monoclonal Antibody [clone: 3E2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Hsf2
Clonality: Monoclonal
Clone: 3E2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Dog, Guinea Pig, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Sheep, Pig, Rabbit, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité