Anti-ANGPTL3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Kairos-37]
Fournisseur: Cayman Chemical
10805-50 10805-100
CAYM10805-50EA 554 EUR InStock
CAYM10805-50 CAYM10805-100
Anti-ANGPTL3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Kairos-37]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ANGPTL3
Clonality: Monoclonal
Clone: Kairos-37
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité