Anti-ANGPTL3 Rat Monoclonal Antibody [clone: Kairos3-1541]
Fournisseur: Cayman Chemical
10806-50 10806-100
CAYM10806-50EA 554 EUR InStock
CAYM10806-50 CAYM10806-100
Anti-ANGPTL3 Rat Monoclonal Antibody [clone: Kairos3-1541]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ANGPTL3
Clonality: Monoclonal
Clone: Kairos3-1541
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité