Anti-IL-33 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IL33026B]
Fournisseur: Cayman Chemical
10811-50 10811-100
CAYM10811-50EA 451 EUR InStock
CAYM10811-50 CAYM10811-100
Anti-IL-33 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IL33026B]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL-33
Clonality: Monoclonal
Clone: IL33026B
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité