Anti-Serpin A12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: VP63]
Fournisseur: Cayman Chemical
10812-50 10812-100
CAYM10812-50EA 554 EUR InStock
CAYM10812-50 CAYM10812-100
Anti-Serpin A12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: VP63]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Serpin A12
Clonality: Monoclonal
Clone: VP63
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité