Anti-Nampt Mouse Monoclonal Antibody [clone: OMNI 379]
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM10813-100EA 581 EUR InStock
CAYM10813-100 CAYM10813-50
Anti-Nampt Mouse Monoclonal Antibody [clone: OMNI 379]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Nampt
Clonality: Monoclonal
Clone: OMNI 379
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité