Anti-SUCNR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM10928-1EA 577 EUR InStock
CAYM10928-1
Anti-SUCNR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SUCNR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chimpanzee, Human, New World Monkey, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité