Anti-DYKDDDDK Mouse Monoclonal Antibody (SureLight® APC) [clone: M2]
Fournisseur: Cayman Chemical
13404-1 13404-100
CAYM13404-1EA 854 EUR InStock
CAYM13404-1 CAYM13404-100
Anti-DYKDDDDK Mouse Monoclonal Antibody (SureLight® APC) [clone: M2]
Anticorps
Type: Tag
Antigen: DYKDDDDK
Clonality: Monoclonal
Clone: M2
Conjugation: SureLight® APC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité