Anti-histone H2A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM13535-1EA 523 EUR InStock
CAYM13535-1
Anti-histone H2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: histone H2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité