Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HTA125]
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM13589-1EA 624 EUR InStock
CAYM13589-1
Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HTA125]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TLR4
Clonality: Monoclonal
Clone: HTA125
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité