Anti-Ubiquitin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B9-B3]
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM13722-50EA 408 EUR InStock
CAYM13722-50 CAYM13722-200
Anti-Ubiquitin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B9-B3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ubiquitin
Clonality: Monoclonal
Clone: 5B9-B3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité