Anti-sPLA2 Type IIA Mouse Monoclonal Antibody [clone: SCACC353]
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM160500-1EA 528 EUR InStock
CAYM160500-1
Anti-sPLA2 Type IIA Mouse Monoclonal Antibody [clone: SCACC353]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: sPLA2 Type IIA
Clonality: Monoclonal
Clone: SCACC353
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité