Anti-15-Hydroxy-PGDH Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM160615-1EA 540 EUR InStock
CAYM160615-1
Anti-15-Hydroxy-PGDH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 15-hydroxy PGDH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Baboon, Bovine, Guinea Pig, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité