Anti-iNOS Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM160862-1EA 528 EUR InStock
CAYM160862-1
Anti-iNOS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: iNOS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: most Mammal species
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité