Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: ND-5C9]
Fournisseur: Cayman Chemical
170100-100 170100-500
CAYM170100-100EA 492 EUR InStock
CAYM170100-100 CAYM170100-500
Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: ND-5C9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Vtg
Clonality: Monoclonal
Clone: ND-5C9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Flounder, Halibut, Sheepshead Minnow
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité