Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: ND-1D12]
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM170101-100EA 492 EUR InStock
CAYM170101-100 CAYM170101-500
Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: ND-1D12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Vtg
Clonality: Monoclonal
Clone: ND-1D12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: brown bullhead
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité