Anti-non-intact Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: ND-3G2]
Fournisseur: Cayman Chemical
170107-100 170107-500
CAYM170107-100 CAYM170107-500
Anti-non-intact Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: ND-3G2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: non-intact Vtg
Clonality: Monoclonal
Clone: ND-3G2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Flounder, large-mouth Bass, Rainbow Trout, striped Bass, Turbot, Wrasse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité