Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: ND-2D3]
Fournisseur: Cayman Chemical
170115-100 170115-500
CAYM170115-100EA 492 EUR InStock
CAYM170115-100 CAYM170115-500
Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: ND-2D3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Vtg
Clonality: Monoclonal
Clone: ND-2D3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: common Carp, fathead Minnow, goldfish, mullet, pinfish, sucker, Zebrafish
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité