Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: KB-1]
Fournisseur: Cayman Chemical
170147-100 170147-500
CAYM170147-100EA 559 EUR InStock
CAYM170147-100 CAYM170147-500
Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: KB-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Vtg
Clonality: Monoclonal
Clone: KB-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Atlantic Salmon, Brown Trout, Salmonella
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité