Anti-Vtg Rabbit Polyclonal Antibody [clone: PO-2]
Fournisseur: Cayman Chemical
170150-100 170150-500
CAYM170150-100EA 430 EUR InStock
CAYM170150-100 CAYM170150-500
Anti-Vtg Rabbit Polyclonal Antibody [clone: PO-2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Vtg
Clonality: Polyclonal
Clone: PO-2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Atlantic Cod, Atlantic Salmon, brown Trout, Carp, Flounder, Rainbow Trout, Sea Bream, Tilapia, Turbot, Wrasse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité