Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: JE-2A6]
Fournisseur: Cayman Chemical
170165-100 170165-500
CAYM170165-100EA 640 EUR InStock
CAYM170165-100 CAYM170165-500
Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: JE-2A6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Vtg
Clonality: Monoclonal
Clone: JE-2A6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Zebrafish
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité