Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: JE-8D6]
Fournisseur: Cayman Chemical
170166-100 170166-500
CAYM170166-100EA 640 EUR InStock
CAYM170166-100 CAYM170166-500
Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: JE-8D6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Vtg
Clonality: Monoclonal
Clone: JE-8D6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Carp, fathead Minnow, Roach, Zebrafish
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité