Anti-Vtg Rabbit Polyclonal Antibody [clone: CS-2]
Fournisseur: Cayman Chemical
170170-100 170170-500
CAYM170170-100EA 452 EUR InStock
CAYM170170-100 CAYM170170-500
Anti-Vtg Rabbit Polyclonal Antibody [clone: CS-2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Vtg
Clonality: Polyclonal
Clone: CS-2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: common Carp, Flounder, Halibut, Tilapia, Turbot, Wrasse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité