Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: ND-5F8]
Fournisseur: Cayman Chemical
170195-100 170195-500
CAYM170195-100EA 492 EUR InStock
CAYM170195-100 CAYM170195-500
Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: ND-5F8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Vtg
Clonality: Monoclonal
Clone: ND-5F8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: common Carp, Halibut, killifish, Sheepshead Minnow, Tilapia, White Perch, Wrasse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité