Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: ND-1H2]
Fournisseur: Cayman Chemical
170265-100 170265-500
CAYM170265-100EA 492 EUR InStock
CAYM170265-100 CAYM170265-500
Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: ND-1H2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Vtg
Clonality: Monoclonal
Clone: ND-1H2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Gulf Sturgeon, Lake Sturgeon
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité