Anti-Zrp Rabbit Polyclonal Antibody [clone: O-146]
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM171142-100EA 430 EUR InStock
CAYM171142-100 CAYM171142-500
Anti-Zrp Rabbit Polyclonal Antibody [clone: O-146]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Zrp
Clonality: Polyclonal
Clone: O-146
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Arctic Char, Atlantic Cod, Atlantic Salmon, brown Trout, Flounder, Halibut, Rainbow Trout, Turbot
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité