Anti-CYP1A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: CP-226]
Fournisseur: Cayman Chemical
173135-100 173135-500
CAYM173135-100EA 430 EUR InStock
CAYM173135-100 CAYM173135-500
Anti-CYP1A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: CP-226]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CYP1A
Clonality: Polyclonal
Clone: CP-226
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Atlantic Cod, Carp, Lemon sole, mudfish, Rainbow Trout, Salmon, Turbot
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité