Anti-Nitrotyrosine Mouse Monoclonal Antibody [clone: N/A]
Fournisseur: Cayman Chemical
189542-200 189542-50
CAYM189542-200EA 624 EUR InStock
CAYM189542-200 CAYM189542-50
Anti-Nitrotyrosine Mouse Monoclonal Antibody [clone: N/A]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Nitrotyrosine
Clonality: Monoclonal
Clone: N/A
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b 
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité