Anti-Biotin Mouse Monoclonal Antibody (CF™ 770)
Fournisseur: Biotium
20367-50ULEA 183 EUR InStock
20367-50UL
Anti-Biotin Mouse Monoclonal Antibody (CF™ 770)
Anticorps
Monoclonal mouse anti-biotin antibody reacts with biotin conjugated to antibodies or other proteins, and may show less non-specific binding to cells or tissues compared to streptavidin conjugates.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité