Anti-SLC7A4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP20361BEA 348 EUR InStock
ABGEAP20361B
Anti-SLC7A4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC7A4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité