Anti-MAFK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1328CT786.105.125]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM8420BEA 348 EUR InStock
ABGEAM8420B
Anti-MAFK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1328CT786.105.125]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAFK
Clonality: Monoclonal
Clone: 1328CT786.105.125
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité