Anti-BCL10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1185CT13.2.1.2]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM2259BEA 348 EUR InStock
ABGEAM2259B
Anti-BCL10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1185CT13.2.1.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BCL10
Clonality: Monoclonal
Clone: 1185CT13.2.1.2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité