Anti-CRYAB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1329CT523.140.120]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM8424BEA 348 EUR InStock
ABGEAM8424B
Anti-CRYAB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1329CT523.140.120]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CRYAB
Clonality: Monoclonal
Clone: 1329CT523.140.120
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité