Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A10A10]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM1020BEA 348 EUR InStock
ABGEAM1020B
Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A10A10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GAPDH
Clonality: Monoclonal
Clone: 1A10A10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité