Anti-F13B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP20162AEA 348 EUR InStock
ABGEAP20162A
Anti-F13B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: F13B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité