Anti-FYN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1302CT390.118.237]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM2266BEA 348 EUR InStock
ABGEAM2266B
Anti-FYN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1302CT390.118.237]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FYN
Clonality: Monoclonal
Clone: 1302CT390.118.237
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité