Anti-LYN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1174CT22.3.1.1]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM2258AEA 348 EUR InStock
ABGEAM2258A
Anti-LYN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1174CT22.3.1.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LYN
Clonality: Monoclonal
Clone: 1174CT22.3.1.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité