Anti-SP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1326CT463.109.176]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM8422BEA 348 EUR InStock
ABGEAM8422B
Anti-SP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1326CT463.109.176]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SP1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1326CT463.109.176
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité