Anti-FABP4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1105CT1.1.1]
Fournisseur: Abgent
ABGEAM2235BEA 348 EUR InStock
ABGEAM2235B
Anti-FABP4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1105CT1.1.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FABP4
Clonality: Monoclonal
Clone: 1105CT1.1.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité